5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 262 EUR
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11574566
CAS nummer: 23145-14-4