2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33669-1G OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA 476 EUR
APOSOR33669-1G APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Formule: C₉H₂₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06751854
CAS nummer: 84725-48-4