7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33671-1G OR33671-250MG
APOSOR33671-1GEA 789 EUR
APOSOR33671-1G APOSOR33671-250MG
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₇BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605206
CAS nummer: 1375301-99-7