3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-hydrazinylpyridine
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 64.3 EUR
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00490113
CAS nummer: 54231-41-3