2-Hydrazino-3-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 468 EUR
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₆IN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10000048
CAS nummer: 54231-42-4