3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 43.8 EUR
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅BrClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10000080
CAS nummer: 1289113-27-4