5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR33680-1G
OR33680-250MG
OR33680-5G
APOSOR33680-1GEA
351
EUR
APOSOR33680-1G
APOSOR33680-250MG
APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Formule:
C₅H₅BrClN₃ MW: 222.47 g/mol Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD10000107 CAS nummer: 1289076-45-4 |