2-Hydrazino-4-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33683-1G OR33683-250MG OR33683-5G
APOSOR33683-1GEA 132 EUR
APOSOR33683-1G APOSOR33683-250MG APOSOR33683-5G
2-Hydrazino-4-iodopyridine
2-Hydrazino-4-iodopyridine
Formule: C₅H₆IN₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD10000014
CAS nummer: 1057393-44-8