4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3370-10G OR3370-1G OR3370-5G
APOSOR3370-10GEA 271 EUR
APOSOR3370-10G APOSOR3370-1G APOSOR3370-5G
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine 98%
4-Bromo-N,N-dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₂BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00032473
CAS nummer: 6274-57-3