5-Chloro-2-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3385-1G OR3385-250MG
APOSOR3385-1GEA 125 EUR
APOSOR3385-1G APOSOR3385-250MG
5-Chloro-2-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
5-Chloro-2-methoxyphenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₉ClN₂O·ClH
Smeltpunt: 192…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03196500
CAS nummer: 5446-16-2