Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR34493-1G OR34493-250MG
APOSOR34493-1GEA 210 EUR
APOSOR34493-1G APOSOR34493-250MG
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carbohydrazide
Formule: C₈H₇N₃OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32066838
CAS nummer: 2391987-05-4