2-Chloro-1-naphthol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR34495-1G OR34495-250MG OR34495-5G
APOSOR34495-1GEA 479 EUR
APOSOR34495-1G APOSOR34495-250MG APOSOR34495-5G
2-Chloro-1-naphthol 97%
2-Chloro-1-naphthol
Formule: C₁₀H₇ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18415868
CAS nummer: 606-40-6