2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345036-1G OR345036-5G
APOSOR345036-1GEA 23.4 EUR
APOSOR345036-1G APOSOR345036-5G
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dichloro-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Smeltpunt: 108…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955755
CAS nummer: 17228-75-0