4-Bromo-3-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345055-1G OR345055-250MG
APOSOR345055-1GEA 373 EUR
APOSOR345055-1G APOSOR345055-250MG
4-Bromo-3-nitropyridine
4-Bromo-3-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 202.994 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112576
CAS nummer: 23056-44-2