4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345096-1G OR345096-5G
APOSOR345096-1GEA 73 EUR
APOSOR345096-1G APOSOR345096-5G
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid 95%
4-(2-Hydroxyethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166.174 g/mol
Smeltpunt: 122…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02114379
CAS nummer: 46112-46-3