3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 215 EUR
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₂Br₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01612785
CAS nummer: 610261-34-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable