2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 81.8 EUR
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₅Br₂NO
Smeltpunt: 137…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036227
CAS nummer: 117873-72-0