2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345269-1G OR345269-10G OR345269-5G
APOSOR345269-1GEA 86.2 EUR
APOSOR345269-1G APOSOR345269-10G APOSOR345269-5G
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839268
CAS nummer: 157329-89-0