2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345282-1G OR345282-250MG OR345282-5G
APOSOR345282-1GEA 80.4 EUR
APOSOR345282-1G APOSOR345282-250MG APOSOR345282-5G
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 270…272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835242
CAS nummer: 179555-11-4