2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345306-250MG OR345306-1G
APOSOR345306-250MGEA 139 EUR
APOSOR345306-250MG APOSOR345306-1G
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-3-nitropyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
Smeltpunt: 123…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07776980
CAS nummer: 24194-98-7