5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345307-1G OR345307-5G
APOSOR345307-1GEA 144 EUR
APOSOR345307-1G APOSOR345307-5G
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
5-Amino-2-cyano-3-methylpyridine
Formule: C₇H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375122
CAS nummer: 252056-70-5