4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345316-1G OR345316-250MG OR345316-10G
APOSOR345316-1GEA 99.3 EUR
APOSOR345316-1G APOSOR345316-250MG APOSOR345316-10G
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole
Formule: C₈H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12924600
CAS nummer: 307951-53-7