3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 99.3 EUR
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218.008 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11040269
CAS nummer: 433226-05-2