5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345367-1G OR345367-5G
APOSOR345367-1GEA 134 EUR
APOSOR345367-1G APOSOR345367-5G
5-Methoxy-2-methylpyridine 95%
5-Methoxy-2-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09833595
CAS nummer: 55270-47-8