3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345377-25G OR345377-5G
APOSOR345377-25GEA 442 EUR
APOSOR345377-25G APOSOR345377-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid 95%
3-Hydroxy-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09833213
CAS nummer: 585-81-9