2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345441-1G OR345441-5G
APOSOR345441-1GEA 0 EUR
APOSOR345441-1G APOSOR345441-5G
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-3-chloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08277283
CAS nummer: 884495-42-5