2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345483-1G OR345483-250MG OR345483-5G
APOSOR345483-1GEA 161 EUR
APOSOR345483-1G APOSOR345483-250MG APOSOR345483-5G
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-6-bromo-3-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142726
CAS nummer: 916737-77-4