2-Hydrazino-5-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 577 EUR
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Formule: C₅H₆IN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09999999
CAS nummer: 77992-46-2