3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR345524-1G OR345524-250MG
APOSOR345524-1GEA 263 EUR
APOSOR345524-1G APOSOR345524-250MG
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine 97%
3-Bromo-2-cyano-5-methoxypyridine
Formule: C₇H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08062679
CAS nummer: 717843-46-4