5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR345717-1G OR345717-250MG
APOSOR345717-1GEA 221 EUR
APOSOR345717-1G APOSOR345717-250MG
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
5-Aminopyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₄H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11574230
CAS nummer: 69785-94-0