3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346020-1G OR346020-5G
APOSOR346020-1GEA 0 EUR
APOSOR346020-1G APOSOR346020-5G
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
3-(2,6-Dichloro-phenyl)-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₁Cl₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115543
CAS nummer: 24248-21-3