Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346024-1G OR346024-5G
APOSOR346024-1GEA 0 EUR
APOSOR346024-1G APOSOR346024-5G
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-methoxyphenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568207
CAS nummer: 151098-14-5