Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346026-1G OR346026-5G
APOSOR346026-1GEA 0 EUR
APOSOR346026-1G APOSOR346026-5G
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl 5-(4-bromophenyl)-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568214
CAS nummer: 1053656-27-1