Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346027-1G OR346027-500MG
APOSOR346027-1GEA 0 EUR
APOSOR346027-1G APOSOR346027-500MG
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉N₃O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568217
CAS nummer: 1053656-31-7