1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346056-1G OR346056-500MG
APOSOR346056-1GEA 0 EUR
APOSOR346056-1G APOSOR346056-500MG
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-2-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568291
CAS nummer: 479080-30-3