1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346057-1G OR346057-5G
APOSOR346057-1GEA 0 EUR
APOSOR346057-1G APOSOR346057-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(N-Hydroxycarbamimidoyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09951950
CAS nummer: 280110-63-6