N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346058-1G
OR346058-5G
APOSOR346058-1GEA
0
EUR
APOSOR346058-1G
APOSOR346058-5G
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
N'-Hydroxy-2-methoxy-benzamidine
Formule:
C₈H₁₀N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06366748 CAS nummer: 771-28-8 |