2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346064-1G OR346064-5G
APOSOR346064-1GEA 0 EUR
APOSOR346064-1G APOSOR346064-5G
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
2-(Morpholin-4-yl)acetamidoxime
Formule: C₆H₁₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09948347
CAS nummer: 5815-63-4