3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346065-1G OR346065-5G
APOSOR346065-1GEA 0 EUR
APOSOR346065-1G APOSOR346065-5G
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
3-(Morpholin-4-yl)propionamidoxime
Formule: C₇H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03033671
CAS nummer: 350682-24-5