5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346074-1G OR346074-5G
APOSOR346074-1GEA 0 EUR
APOSOR346074-1G APOSOR346074-5G
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
5-(tert-Butyloxycarbonyamino)methyl-3-phenyl-[1,2,4]oxadiazole
Formule: C₁₄H₁₇N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10568310
CAS nummer: 1053656-50-0