Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346136-1G OR346136-5G
APOSOR346136-1GEA 0 EUR
APOSOR346136-1G APOSOR346136-5G
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Acetic acid 1,2-dibromo-ethyl ester
Formule: C₄H₆Br₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08457744
CAS nummer: 24442-57-7
UN: 1760
ADR: 8,III