3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346141-1G OR346141-500MG
APOSOR346141-1GEA 1060 EUR
APOSOR346141-1G APOSOR346141-500MG
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
3-Methyl-isothiazole-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11110312
CAS nummer: 57352-00-8