6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346156-1G OR346156-5G OR346156-10G
APOSOR346156-1GEA 0 EUR
APOSOR346156-1G APOSOR346156-5G APOSOR346156-10G
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
6-Bromo-3-hydroxy-benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₇BrO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845695
CAS nummer: 863904-21-6