1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346160-1G OR346160-5G OR346160-10G
APOSOR346160-1GEA 0 EUR
APOSOR346160-1G APOSOR346160-5G APOSOR346160-10G
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
1-m-Tolyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11707178
CAS nummer: 850380-23-3