1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR346162-1G OR346162-500MG
APOSOR346162-1GEA 0 EUR
APOSOR346162-1G APOSOR346162-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09939992
CAS nummer: 294877-36-4