1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346163-1G OR346163-500MG
APOSOR346163-1GEA 0 EUR
APOSOR346163-1G APOSOR346163-500MG
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(3-Chloro-phenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09934571
CAS nummer: 113808-90-5