3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Benzyl 3-bromo-4-oxopiperidine-1-carboxylate
OR346180-1G OR346180-5G
APOSOR346180-1GEA 0 EUR
APOSOR346180-1G APOSOR346180-5G
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
3-Bromo-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953304
CAS nummer: 174184-13-5