2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR346200-1G OR346200-500MG
APOSOR346200-1GEA 0 EUR
APOSOR346200-1G APOSOR346200-500MG
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
2-Chloro-4-methyl-pyridine-3-sulphonic acid amide
Formule: C₆H₇ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15142805
CAS nummer: 1208081-58-6