5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-(tert-butyl)-1,2,4-oxadiazole-3-carboxylate
OR346202-1G OR346202-500MG
APOSOR346202-1GEA 0 EUR
APOSOR346202-1G APOSOR346202-500MG
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
5-tert-Butyl-[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11975623
CAS nummer: 158154-63-3