3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
OR346203-1G OR346203-500MG
APOSOR346203-1GEA 0 EUR
APOSOR346203-1G APOSOR346203-500MG
3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
3-Cyclopropyl-[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09701787
CAS nummer: 1018125-29-5